Learn More
1-Pentadekanethiol, TRC
Artikelnummer. 30418060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30418060 500 mg
30410318 100 mg
30409167 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30418060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP267983500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25276-70-4
Summenformel C15H32S
Molekulargewicht (g/mol) 244.48
IUPAC-Name Pentadekan-1-Thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentadecanethiol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
Formelmasse 244.2225