Learn More
1-Pentadecanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458819 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15458819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03673.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.26 €
    60.65 € / 5 Gramm
    Sparen 13.61 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Pentadecanol wird als Ausgangsreagenz für die asymmetrische Synthese von Jaspin verwendet. Es wirkt als fetthaltiger Alkohol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Schmelzpunkt 45°C to 46°C
Siedepunkt 269°C to 271°C
Summenformel C15H32O
MDL-Nummer MFCD00004759
Menge 5 g
Beilstein 1700695
Synonym 1-pentadecanol, pentadecyl alcohol, pentadecanol, n-pentadecanol, n-1-pentadecanol, neodol 5, unii-333qva4g2q, dsstox_cid_7270, dsstox_rid_78381, dsstox_gsid_27270
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel REIUXOLGHVXAEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-Name Pentadecan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 228.42
PubChem CID 12397
ChEBI CHEBI:77468
Formelmasse 228.42
Reinheit (%) 99%