Learn More
1-Pentadecanol, TRC
Artikelnummer. 30421675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421675 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP22044010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentadecanol
CAS 629-76-5
Summenformel C15 H32 O
Menge 10 g
Synonym 1-Pentadecanol (7CI','8CI','9CI','ACI), Pentadecanol (6CI), Alfol 15, n-1-Pentadecanol, n-Pentadecanol, NSC 66446, Pentadecyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C15H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC-Name Pentadecan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 228.41
Formelmasse 228.2453