Learn More
1-Pentadecene, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410428 5 g 5 Gramm
15420428 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53516.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13360-61-7 | C15H30 | 210.405 g/mol
1-Pentadecene serves as a growth medium for the strain CV2803T. It is a common semiochemical of flour beetles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentadecen dient als für den CV2803T-Stamm. Ist ein allgemeiner Botenstoff des Mehlkäfers.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13360-61-7
Summenformel C15H30
Molekulargewicht (g/mol) 210.405
MDL-Nummer MFCD00008987
InChI-Schlüssel PJLHTVIBELQURV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentadecene, pentadecene, pentadecene,1, unii-kh577lia74, ccris 5721, acmc-1bt6q
PubChem CID 25913
ChEBI CHEBI:77506
IUPAC-Name Pentadec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentadecene
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 0.775
Siedepunkt 268°C to 269°C
Flammpunkt 110°C (230°F)
Strukturformel CH3(CH2)12CH=CH2
Brechungsindex 1.439
Menge 5 g
Beilstein 1751011
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 210.4
Reinheit (%) 97%