Learn More
1-Pentansulfonsäure-Natriumsalz, für die Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10616462 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10616462 100 g 100 Gramm
10616272 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616462 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/1038/48
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22767-49-3
Summenformel C5H11NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 174.19
MDL-Nummer MFCD00007541,MFCD00149548
InChI-Schlüssel ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-pentanesulfonate, sodium pentane-1-sulfonate, sodium pentanesulfonate, 1-pentanesulfonic acid sodium salt, 1-pentanesulfonic acid, sodium salt, 1-pentylsodiumsulfonate, ipc-alks-5, 1-pentanesulfonate, sodium, pentanesulfonic acid na-salt, pentanesulfonic acidsodiumsalt
PubChem CID 23664617
IUPAC-Name Natriumpentan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 174,2 g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.