Learn More
1-Octansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, 99,9 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486972 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486972 5 g -
17891371 25 g 25 Gramm
17801381 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486972 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215181305
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Spezifikation
Menütext 1-Pentansulfonsäure, Natriumsalz, Monohydrat
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Form Kristallpulver
Menge 5 g
Aussehen Weiß
Summenformel C5H11NaO3S
InChI-Schlüssel ROBLTDOHDSggdt-UHFFFAoySA-M
SMILES [Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumpentan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 174.19