Learn More
1-Pentanol, 98 ≥ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Pentanol is used as a key starting material in the production of dichloro-acetic acid pentyl ester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penyl ether (DNPE), pentyl butyrate and amyl acetate. As a solvent, it is used for coating CDs and DVDs. It has been considered to be a replacement for gasoline and diesel fuels due to its combustion properties. Further, it is used as a reagent to prepare derivatives of ferulic acid and caffeic acid, which shows anticancer properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Pentanol wird als Hauptstartmaterial bei der Herstellung von Dichloressigsäure-Pentylester, 2-Methyltetrahydrofuran, di-n-Penylether (DNPE), Pentylbutyrat und Amylacetat verwendet. Wird als Lösungsmittel zum Beschichten von CDs und DVDs verwendet. Wurde aufgrund seiner Verbrennungseigenschaften als Ersatz für Benzin- und Dieselkraftstoffe angesehen. Wird außerdem als Reagenz zur Herstellung von Derivaten aus Ferulsäure und Koffeinsäure verwendet, die krebshemmende Eigenschaften aufweisen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Aceton und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Säuren, Halogeniden und Aldehyden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Pentanol |
| Schmelzpunkt | -79°C |
| Dichte | 0.812 |
| Siedepunkt | 136°C to 138°C |
| Flammpunkt | 49°C (120°F) |
| Geruch | mild |
| Strukturformel | CH3(CH2)4OH |
| Brechungsindex | 1.4103 |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN1105 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Pentanol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanol