Learn More
1-Pentanol, 99 %, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10013313 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
25 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10013313 25 L Metalltrommel 25 Liter
10184170 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10752581 1 L Glasflasche 1 Liter
10215590 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10013313 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160600251
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-41-0
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-Name Pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -78.0°C
Dichte 0.8110g/mL
Siedepunkt 137.0°C to 139.0°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel CH3(CH2)4OH
Brechungsindex 1.4083 to 1.4103
Menge 25 L
Beilstein 01, 383
Merck Index 15, 7230
Relative Dichte 0.811
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 22g/L (22°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene and ether, soluble in most organic solvents
Viskosität 4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.