Learn More
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15671370 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 l
2.5 l
4 L
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
4 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15671370 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15631370 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15641370 1 l Glasflasche 1 Liter
15651370 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15648310 4 L Aluminiumflasche 4 Liter
15661370 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15671370 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 138975500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-41-0
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI-Schlüssel AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC-Name Pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentanol
Schmelzpunkt -78°C
Farbe Farblos
Dichte 0.811g/mL at 25°C
Siedepunkt 136°C to 138°C
Flammpunkt 49°C (120.2°F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4OH
Brechungsindex n20/D 1.409(lit.)
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1105
Beilstein 1730975
Formelmasse 88.15g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte ReagentPlus