Learn More
1-Penten-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10396910 25 g Glasflasche -
10581181 5 g Glasflasche 5 Gramm
15148878 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10396910
Marke: Thermo Scientific Acros 130010250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-25-1
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00004573
InChI-Schlüssel VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
IUPAC-Name Pent-1-en-3-ol
SMILES CCC(O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Penten-3-ol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb bis Beige
Dichte 0.8390g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 115.0°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(OH)CH=CH2
Brechungsindex 1.4220 to 1.4260
Menge 25 g
Beilstein 01,443
Relative Dichte 0.839
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver