Learn More
1-Penten-3-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450701
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450701 5 g 5 Gramm
11460701 25 g -
11470701 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450701 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20155.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 616-25-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Penten-3-ol wird als Aroma und Duft verwendet. Kann als Armoverstärkung für Gurken, Melonen, Beeren, Meerrettich, Erdbeere und Tomaten verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-25-1
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00004573
InChI-Schlüssel VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-penten-3-ol, ethyl vinyl carbinol, vinyl ethyl carbinol, 1-pentene-3-ol, 1-ethylallyl alcohol, alpha-ethylallyl alcohol, 1-penten-3-ol e, 1-penten-3-ol, r, fema no. 3584, ethylvinylcarbinol
PubChem CID 12020
IUPAC-Name Pent-1-en-3-ol
SMILES CCC(O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Penten-3-ol
Dichte 0.838
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1719834
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) ≥98%