Learn More
1-Penten-3-on (enthält 0,1 % BHT-Stabilisator), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pent-1-en-3-one |
| CAS | 1629-58-9 |
| Summenformel | C5 H8 O |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 1-Penten-3-one, 4-Penten-3-one, Ethyl vinyl ketone, NSC 81211 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C=C |
| IUPAC-Name | Pent-1-en-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.12 |
| Formelmasse | 84.0575 |