Learn More
1-Penten, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10309847 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10309847 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10309847 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430731000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentene
CAS 109-67-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -165.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6400g/mL
Siedepunkt 30.0°C
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C5H10
Strukturformel CH3CH2CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.3704 to 1.3724
MDL-Nummer MFCD00003567
Menge 100 mL
Merck Index 15,7234
Relative Dichte 0.64
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
InChI-Schlüssel YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC=C
IUPAC-Name Pent-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
PubChem CID 8004
Viskosität 0.202 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit