Learn More
1-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143803 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10143803 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10229743 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10464463 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
11358661 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10143803 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 268660250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-67-1
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00003567
InChI-Schlüssel YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC-Name Pent-1-en
SMILES CCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -165.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.6400g/mL
Siedepunkt 30.0°C
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH=CH2
Brechungsindex 1.3704 to 1.3724
Menge 25 mL
Beilstein 01,21
Merck Index 15,7234
Relative Dichte 0.64
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and beznene, soluble in most organic solvents
Viskosität 0.202 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit