Learn More
1-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472728
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11472728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16723.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
1-Pentene is used in the preparation of d-xylitol, l-arabinitol and hydrazones of substituted salicylaldehydes. It is also used as a blending agent for of high-octane gasoline. It reacts with p-toluenesulfinate to yield 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-methyl-benzene. It is also involved in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentol wird bei der Herstellung von d-Xylitol, l-Arabinitol und Hydrazonen von substituierten Salicylaldehyden verwendet. Wird auch als Mischmittel für Benzin mit hoher Oktanzahl verwendet. Reagiert mit p-Toluensulfinat zu 1-(2-Iodo-Pentan-1-Sulfonyl)-4-Methyl-Benzol. Ist auch an der Gaschromatographie und der Flüssigchromatographie-Analyse beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether, Benzol und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Halogenen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-67-1
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.14
MDL-Nummer MFCD00003567
InChI-Schlüssel YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC-Name Pent-1-en
SMILES CCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentene
Schmelzpunkt -138°C
Dichte 0.64
Siedepunkt 30°C to 31°C
Flammpunkt −51°C (−60°F)
Brechungsindex 1.3715
Menge 25 g
UN-Nummer UN1108
Beilstein 1731629
Merck Index 14,7122
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 70.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Pentene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Pentene