Learn More
1-Pentyn-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436646 25 g 25 Gramm
11416646 1 g 1 Gramm
11426646 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24853.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4187-86-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
1-Pentyn-3-ol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Pentyn-3-ol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Schwermetallpulvern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4187-86-4
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.118
MDL-Nummer MFCD00004572
InChI-Schlüssel LBSKEFWQPNVWTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pentyn-3-ol, ethylethynylcarbinol, ethyl ethynyl carbinol, 1-pentyne-3-ol, 1-pentine-3-ol, 3-hydroxy-1-pentine, ethynyl-ethyl carbinol, acmc-1agpc
PubChem CID 92981
IUPAC-Name Pent-1-yn-3-ol
SMILES CCC(C#C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pentyn-3-ol
Dichte 0.89
Siedepunkt 123°C to 125°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.434
Menge 25 g
UN-Nummer UN1986
Beilstein 1098409
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 98%