Learn More
1-Phenazincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30416557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30416557 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416557 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP295325100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenazinecarboxylic acid
CAS 2538-68-3
Summenformel C13 H8 N2 O2
Menge 100 mg
Synonym Phenazinecarboxylic acid (6CI), NSC 15851, Phenazine-α-carboxylic acid, Shenqinmycin, Tubermycin B
InChI-Formel InChI=1S/C13H8N2O2/c16-13(17)8-4-3-7-11-12(8)15-10-6-2-1-5-9(10)14-11/h1-7H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cccc2nc3ccccc3nc12
IUPAC-Name Phenazin-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.0586