Learn More
1-Phenazincarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30412771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412771 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29532550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenazinecarboxylic acid
CAS 2538-68-3
Summenformel C13 H8 N2 O2
Menge 50 mg
Synonym Phenazinecarboxylic acid (6CI), NSC 15851, Phenazine-α-carboxylic acid, Shenqinmycin, Tubermycin B
InChI-Formel InChI=1S/C13H8N2O2/c16-13(17)8-4-3-7-11-12(8)15-10-6-2-1-5-9(10)14-11/h1-7H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1cccc2nc3ccccc3nc12
IUPAC-Name Phenazin-1-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 224.21
Formelmasse 224.0586