Learn More
1-Phenyl-1,2-ethandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10603332 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10603332 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10506941 5 g Glasflasche 5 Gramm
10550594 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10603332 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130590250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-56-1
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00003546
InChI-Schlüssel PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
IUPAC-Name 1-Phenylethan-1,2-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 61°C to 67°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 272°C to 274°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2CH(C6H5)OH
Menge 25 g
Beilstein 06, 907
Merck Index 15, 8991
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken