Learn More
1-Phenyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444150
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11444150 5 g -
11463734 10 g 10 Gramm
11454150 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11444150
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11332.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 622-76-4 | C10H10 | 130.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-76-4
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00039945
InChI-Schlüssel FFFMSANAQQVUJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-butyne, 1-butynylbenzene, benzene, 1-butynyl, 1-butyne, 1-phenyl, but-1-yn-1-ylbenzene, 1-but-1-ynyl benzene, 1-ethyl-2-phenylacetylene, phenylbutyne, ethylphenylacetylene, phenylethylacetylene
PubChem CID 69328
IUPAC-Name But-1-ynylbenzol
SMILES CCC#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-butyne
Dichte 0.918
Siedepunkt 201°C to 203°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Strukturformel CH3CH2C≡CC6H5
Brechungsindex 1.552
Menge 5 g
Beilstein 1903397
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-1-butyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Butynylbenzene