Learn More
1-Phenyl-1-Cyclohexen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10356630 25 g Glasflasche -
10255130 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356630 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130450250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-98-2
Summenformel C12H14
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00001542
InChI-Schlüssel WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
IUPAC-Name Cyclohexen-1-ylbenzol
SMILES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-cyclohexene
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -11°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 251°C to 253°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C6H9
Brechungsindex 1.5680 to 1.57
Menge 25 g
Beilstein 05, II, 419
Relative Dichte 0.99
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit