Learn More
1-Phenyl-1-Hexyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450248 25 g 25 Gramm
15440248 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53437.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1817-51-2 | C12H14O | 174.243 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1817-51-2
Summenformel C12H14O
Molekulargewicht (g/mol) 174.243
MDL-Nummer MFCD00046687
InChI-Schlüssel HGUIQUVFOYTZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-hexyn-3-ol, 1-phenyl-1-hexyne-3-ol, 1-hexyn-3-ol, 1-phenyl
PubChem CID 582987
IUPAC-Name 1-Penylhex-1-yn-3-ol
SMILES CCCC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-hexyn-3-ol
Dichte 0.949
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.549
Menge 25 g
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 97%