Learn More
1-Phenyl-1-Pentanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044108
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11331647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04646.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 583-03-9 | C11H16O | 164.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-03-9
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00021935
InChI-Schlüssel OVGORFFCBUIFIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fenipentol, 1-phenyl-1-pentanol, 1-phenylpentanol, pancoral, phenylbutylcarbinol, suiclisin, alpha-butylbenzyl alcohol, 1-pentanol, 1-phenyl, 1-phenyl-1-hydroxypentane, ph bc
PubChem CID 3338
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-ol
SMILES CCCCC(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-pentanol
Dichte 0.96
Siedepunkt 137°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.508
Menge 10 g
Beilstein 1908761
Merck Index 14,3975
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 95%