Learn More
1-Phenyl-1-Pyridin-2-ylmethanamindihydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10252392 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10059231 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252392 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10358CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 59575-91-6
Summenformel C12H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 220.70
MDL-Nummer MFCD00102147
InChI-Schlüssel GVGSFONXPJCBIS-UHFFFAOYNA-N
Synonym phenyl pyridin-2-yl methanamine hydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine hydrochloride, phenyl-2-pyridylmethylamine, chloride, phenyl 2-pyridyl methanamine hydrochloride, phenyl pyridin-2-yl methylamine hydrochloride, alpha-pyridin-2-yl benzylamine hydrochloride, phenyl 2-pyridyl methylamine dihydrochloride, 1-phenyl-1-pyridin-2-yl methanamine hydrochloride
PubChem CID 2775257
IUPAC-Name Phenyl(pyridin-2-yl)methanamin;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1-pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 257.16
Reinheit (%) 95%