Learn More
1-Phenyl-1H-Pyrazol-5-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10324192 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10160782 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10310494 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10324192 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1133-77-3
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD00463580
InChI-Schlüssel FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-phenyl, 5-carboxy-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 237056
IUPAC-Name 1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 97%