Learn More
1-Phenyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492417
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492417 50 g 50 Gramm
11482417 10 g 10 Gramm
11402427 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14270.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1126-00-7 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
1-Phenyl-1H-pyrazole is used in the preparation of 4,5-diphenylpyrazolo[1,5-a]quinoline, 1-(1,2,3,4-tetraphenylnaphthalen-5-yl)pyrazole and 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octaphenylanthracen-9-yl)pyrazole. It acts as a cyclometallated ligand in the preparation of new heteroleptic iridium(III) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-1H-pyrazol wird bei der Herstellung von 4,5-Diphenylpyrazolo[1,5-a]chinolin, 1-(1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalen-5-yl)pyrazol und 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octaphenylanthracen-9-yl)pyrazol verwendet. Es fungiert als zyklometallierter Ligand bei der Vorbereitung neuer heteroleptischer Iridium(III)-Komplexe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1126-00-7
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.18
MDL-Nummer MFCD00003112
InChI-Schlüssel WITMXBRCQWOZPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-pyrazole, n-phenylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-phenyl, pyrazole, 1-phenyl, 1-phenylpyrazol, n-phenyl pyrazole, 1-phenyl pyrazole, 1-phenyl-pyrazole, 1-phenyl-1h-pyrazol, l-phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 70769
ChEBI CHEBI:38879
IUPAC-Name 1-Phenylpyrazol
SMILES C1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1H-pyrazole
Dichte 1.09
Siedepunkt 141°C to 142°C (30 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.596
Menge 50 g
Beilstein 2594
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 98%