Learn More
1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400523 100 g 100 Gramm
11490513 25 g 25 Gramm
11410523 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12656.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 86-93-1 | C7H6N4S | 178.21 g/mol
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol is an effective inhibitor of aluminum corrosion in 1M HCl solution. 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol was used in the synthesis of oxacyclic building blocks via highly stereoselective radical cyclization and olefin metathesis reactions. It was also used in the synthesis of metalated tetradecyl sulfone. It is also used in the spectrophotometric determination of Pt and Bi.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Phenyl-1H-Tetrazol-5-Thiol ist ein wirksamer Inhibitor der Aluminiumkorrosion in 1M HCl-Lösung. 1-Phenyl-1H-Tetrazol-5-Thiol wurde bei der Synthese von oxazyklischen Bausteinen über hoch stereoselektive Radikalzyklisierung und Olefin-Metathesereaktionen verwendet. Es wurde auch bei der Synthese von metalliertem Tetradecylsulfon verwendet. Es wird auch bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Pt und Bi verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 5 % Ethanol, Wasser (teilweise), Aceton, Chloroform und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-93-1
Summenformel C7H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 178.21
MDL-Nummer MFCD00003129
InChI-Schlüssel GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-phenyltetrazole-5-thiol, 1-phenyl-5-mercaptotetrazole, 5-mercapto-1-phenyltetrazole, 1-phenyltetrazoline-5-thione, mercaptophenyltetrazole, phenylmercaptotetrazole, 1-phenyl-5-tetrazolethione, 5-mercapto-1-phenyltetrazol, 1-phenyltetrazole-thiol
PubChem CID 690730
ChEBI CHEBI:79916
SMILES S=C1N=NNN1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Schmelzpunkt ∼145°C (decomposition)
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 139068
Löslichkeitsinformationen Soluble in 5% ethanol,water (partly),acetone,chloroform,and methanol.
IUPAC-Name 1-Phenyl-2H-Tetrazol-5-Thion
Formelmasse 178.22
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol