Learn More
1-Phenyl-2-(4-N-Cbz-phenylamino-piperidin-1-yl)-propan-1-one, TRC
Artikelnummer. 30428638
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428638 50 mg 50 Milligramm
30411655 100 mg -
30418859 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33694850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936498-12-3
Summenformel C28H30N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 442.56
IUPAC-Name benzyl N-[1-(1-oxo-1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]-N-phenylcarbamate
SMILES CC(N1CCC(CC1)N(C(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-(4-N-Cbz-phenylamino-piperidin-1-yl)-propan-1-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H30N2O3/c1-22(27(31)24-13-7-3-8-14-24)29-19-17-26(18-20-29)30(25-15-9-4-10-16-25)28(32)33-21-23-11-5-2-6-12-23/h2-16,22,26H,17-21H2,1H3
Formelmasse 442.2256