Learn More
1-Phenyl-2-pyrrolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393636
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393636 100 g 100 Gramm
11373636 5 g 5 Gramm
11383636 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14660.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4641-57-0 | C10H11NO | 161.20 g/mol
A novel derivative of 1-phenyl-2-pyrrolidinone, blebbistatin, inhibits non-muscle myocin II activity with high specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein neuartiges Derivat von 1-phenyl-2-pyrrolidinon, Blebbistatin, hemmt nicht-muskuläre Myokin-II-Aktivität mit hoher Spezifität.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4641-57-0
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.20
MDL-Nummer MFCD00003192
InChI-Schlüssel JMVIVASFFKKFQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-phenyl, n-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenyl-2-pyrrolidinone, 1-phenyl-pyrrolidin-2-one, 1-phenyl-2-pyrrolidone, n-phenylpyrrolidinone, n-phenyl pyrrolidone, pubchem23691, maybridge3_004960
PubChem CID 78375
IUPAC-Name 1-Phenylpyrrolidin-2-on
SMILES O=C1CCCN1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Siedepunkt 123°C (0.2 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 130685
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ethyl Acetate. Insoluble in water.
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) 99%