Learn More
1-Phenyl-3,4-Dihydro-Isoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30421668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421668 500 mg
30415364 250 mg
30416519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30421668 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP229440500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52250-50-7
Summenformel C15H13N
Molekulargewicht (g/mol) 207.27
Synonym 3,4-Dihydro-1-phenylisoquinoline, 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
IUPAC-Name 1-Phenyl-3,4-Dihydroisoquinolin
SMILES C1Cc2ccccc2C(=N1)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3,4-dihydro-isoquinoline
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
Formelmasse 207.1048