Learn More
1-Phenyl-3-Pyrazolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081903
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11460003
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12089.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 92-43-3 | C9H10N2O | 162.192 g/mol
Phenidone inhibits both the LO (lipoxygenase) and Cox (cyclooxygenase) pathways, the synthesis of Fos-related antigen protein, and is described as an anti-inflammatory and anti-oxidant compound. Phenidone has been shown to block neurotoxicity induced by kainate, and weakens oxidative stress induced by lipopolysaccharide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenidon hemmt sowohl den LO-(Lipoxygenase) als auch den Cox-Cyclooxygenase)Weg, die Synthese von Fos-verwandtem Antigenprotein, und wird als entzündungshemmende und antioxidative Verbindung beschrieben. Phenidon hat gezeigt, die durch Kainat induzierte Neurotoxizität zu blockieren, und schwächt den oxidativen Stress, der durch Lipopolysaccharid hervorgerufen wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1:10 heiß), Methanol (0.1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-43-3
Summenformel C9H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 162.192
MDL-Nummer MFCD00003094
InChI-Schlüssel CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC-Name 1-Phenylpyrazolidin-3-on
SMILES C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Schmelzpunkt 120°C to 123°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 131856
Merck Index 14,7309
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 97%