Learn More
1-Phenyl-5-Propyl-1 H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10222642
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10222642 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10170922 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10222642 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK01501DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 116344-17-3
Summenformel C13H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.267
MDL-Nummer MFCD00068140
InChI-Schlüssel CBYITWPSSDTYTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777578
IUPAC-Name 1-Phenyl-5-propylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyl-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-phenyl-5-propyl, maybridge1_003832, pubchem14158, acmc-209xta, 1-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, buttpark 36\18-32, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-phenyl-5-propyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-phenyl-5-propyl
Formelmasse 230.27
Reinheit (%) 97%