Learn More
1-Phenylcyclobutancarbonitril 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10645782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10645782 25 g Glasflasche 25 Gramm
10635782 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10645782 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154950250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 14377-68-5
MDL-Nummer MFCD00019258
InChI-Schlüssel DHIDUDPFTZJPCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclobutanecarbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclobutanecarbonitrile, acmc-1c523, cyclobutanecarbonitrile,1-phenyl, 1-phenyl-1-cyclobutanecarbonitrile, 1-phenyl-1-cyclobutane carbonitrile
PubChem CID 84400
IUPAC-Name 1-Phenylcyclobutan-1-Carbonitril
SMILES C1CC(C1)(C#N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0300g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H11N
Strukturformel C6H5C4H6CN
Brechungsindex 1.5313 to 1.5333
Menge 25 g
Relative Dichte 1.03
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke