Learn More
1-Phenylcyclohexen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459017
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459017 100 g -
11439017 5 g 5 Gramm
11449017 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20602.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 771-98-2 | C12H14 | 158.244 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-98-2
Summenformel C12H14
Molekulargewicht (g/mol) 158.244
MDL-Nummer MFCD00001542
InChI-Schlüssel WCMSFBRREKZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1-cyclohexene, 1-phenylcyclohexene, 1-phenylcyclohex-1-ene, benzene, 1-cyclohexen-1-yl, phenylcyclohexene, cyclohexenylbenzene, benzene, cyclohexenyl, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1'-biphenyl, cyclohexene, 1-phenyl, trans-1-phenylcyclohexene
PubChem CID 13043
IUPAC-Name Cyclohexen-1-ylbenzol
SMILES C1CCC(=CC1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclohexene
Schmelzpunkt -11°C
Dichte 0.992
Siedepunkt 250°C to 252°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.57
Menge 100 g
Beilstein 1905772
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%