Learn More
1-Phenylcyclopentancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10226070 25 g Glasflasche 25 Gramm
10159462 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226070 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161140250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77-55-4 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-55-4
Summenformel C12H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
MDL-Nummer MFCD00001372
InChI-Schlüssel RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenyl-cyclopentanecarboxylic acid, 1-phenylcyclopentane carboxylic acid, cyclopentanecarboxylicacid, 1-phenyl, pubchem22923, acmc-209pao, phenylcyclopentanecarboxylic acid, phenylcyclopentane carboxylic acid
PubChem CID 66167
IUPAC-Name 1-Phenylcyclopentan-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Farbe Braun-Grau bis cremefarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C5H8CO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, II, 418
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.