Learn More
1-Phenylcyclopentancarbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30052249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052249 100 mg 100 Milligramm
30051600 25 mg 25 Milligramm
30460392 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30052249 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1268.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Phenylcyclopentancarbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
CAS 77-55-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H14 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pentoxyverine Hydrogen Citrate Imp. A (EP), Pentoxyverine Imp. A (EP), 1-Phenylcyclopentanecarboxylic Acid, Pentoxyverine Hydrogen Citrate Impurity A, Pentoxyverine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
IUPAC-Name 1-Phenylcyclopentan-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
Menge 100 mg
Formelmasse 190,0994 g/mol