Learn More
1-Phenylcyclopropanemethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10527484 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10225854 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10158794 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10527484 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08400CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 935-42-2
Summenformel C10H13N
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
MDL-Nummer MFCD06213079
InChI-Schlüssel FUEMGCALFIHXAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylcyclopropyl methanamine, 1-phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropanemethylamine, 1-1-phenylcyclopropyl methanamine, cyclopropanemethanamine, 1-phenyl, phenylcyclopropyl methylamine, 1-phenylcyclopropylmethylamine, chembl61251, 1-phenylcyclopropyl methyl amine
PubChem CID 70287
IUPAC-Name (1-Phenylcyclopropyl)methanamin
SMILES NCC1(CC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-phenylcyclopropanemethylamine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 147.22
Reinheit (%) 97%