Learn More
1-Phenyldodecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10317900 10 g Glasflasche 10 Gramm
10491163 50 g Glasflasche 50 Gramm
10045823 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10317900 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151020100
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-01-3
Summenformel C18H30
Molekulargewicht (g/mol) 246.43
MDL-Nummer MFCD00008974
InChI-Schlüssel KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC-Name Dodecylbenzol
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenyldodecane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.8500g/mL
Siedepunkt 288°C to 300°C
Flammpunkt 124°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)11CH3
Brechungsindex 1.4810 to 1.483
Menge 10 g
Relative Dichte 0.85
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible with water
Formelmasse 246.43
Reinheit (%) 97%