Learn More
1-(Phenylethynyl)cyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7026036
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11404837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21808.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20109-09-5
Summenformel C14H16O
Molekulargewicht (g/mol) 200.281
MDL-Nummer MFCD00060883
InChI-Schlüssel LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 593776
IUPAC-Name 1-(2 -Phenylethynyl)cyclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylethynyl)cyclohexanol
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Menge 1 g
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 99%