Learn More
1-Phenylnaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445057 5 g 5 Gramm
11455057 25 g 25 Gramm
11465057 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21953.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 605-02-7 | C16H12 | 204.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-02-7
Summenformel C16H12
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00003983
InChI-Schlüssel IYDMICQAKLQHLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-phenyl, 1-phenyl-naphthalene, unii-10nxc4g45q, phenylnaphthalene, phenyl-napthalene, p-4-naphthyl benzene, acmc-1bfcg, 1-phenylnaphthalene, naphthalene, 1-phenyl-8ci 9ci, 10 microg/ml in acetonitrile
PubChem CID 11795
IUPAC-Name 1-phenylnaphthalene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Phenylnaphthalene
Dichte 1.088
Siedepunkt 320°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.664
Menge 5 g
Beilstein 1906885
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 97%