Learn More
1-(Phenylsulfonyl)-indol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032713
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15458865
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34284.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 278593-17-2
Summenformel C15H11NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 301.316
MDL-Nummer MFCD02682021
InChI-Schlüssel ISTBYLZYNVIQFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulphonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 736484
IUPAC-Name 1-(Benzolsulfonyl)Indol-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 236°C to 240°C
Menge 250 mg
Formelmasse 301.32
Reinheit (%) 97%