Learn More
1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol, TRC
Artikelnummer. 30421183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421183 250 mg
30417704 50 mg
30411949 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30421183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP757403250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102910-31-6
Summenformel C3 2H7 H O
Molekulargewicht (g/mol) 67.14
Synonym 1-Propanol D7, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-1-ol, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol (9CI)
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol D7
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
Formelmasse 67.1015