Learn More
1-Propane-d7-thiol, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Propanethiol-D7 |
| CAS | 1219803-52-7 |
| Summenformel | C3 D7 H S |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 1-Propane-d7-thiol, 1-Propanethiol-D7, 1-Propanethiol-1,1,2,2,3,3,3-d7, 1-Mercaptopropane-d7, 1-Propyl-d7 mercaptan |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropane-1-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 83.2038 |
| Formelmasse | 83.0786 g/mol |
| Mehr anzeigen |