missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Propanesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11974581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
11974581 100 mL Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11974581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 418361000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Propanesulfonyl chloride
CAS 10147-36-1
Schmelzpunkt -46.0°C
Dichte 1.2670g/mL
Siedepunkt 78.0°C to 79.0°C (20.0 hPa)
Flammpunkt 97°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H7ClO2S
Strukturformel CH3CH2CH2SO2Cl
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.267
Synonym 1-propanesulfonyl chloride, propanesulfonyl chloride, propanesulphonyl chloride, propylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, n-propanesulfonyl chloride, 1-propane sulfonyl chloride, chloropropylsulfone, n-prso2cl, propanesulfonylchloride
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in hot water.
InChI-Schlüssel KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCS(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name Propan-1-sulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 142.597
PubChem CID 66279
Formelmasse 142.6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.