Learn More
1-Propanthiol, TRC
Artikelnummer. 30423461
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423461 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30423461 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7608105ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanethiol
CAS 107-03-9
Summenformel C3 H8 S
Menge 5 mL
Synonym 1-Mercaptopropane, 1-Propyl mercaptan, 1-Propylthiol, Propyl mercaptan, Propylthiol, n-Propanethiol, n-Propyl mercaptan, n-Propylthiol
InChI-Formel InChI=1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CCCS
IUPAC-Name Propan-1-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 76.16
Formelmasse 76.0347