Learn More
1-Propanol, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15623990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 L
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15623990 6 x 1 l Poly-Flasche 6 Stück
15613990 4 x 2.5 L Poly-Flasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15623990 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 335386X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 €
    425.35 € / 6 Stück
    Sparen 84.65 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
  • Die Solstice hat über 200 Jahre Geschichte in der Herstellung hochreiner Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt -127 °C
Farbe Farblos
Dichte 0,804 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22 °C (71,6 °F)
Zündpunkt 700 °F
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Poly-Flasche
Brechungsindex n20/D 1.384
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 14,9 mmHg (20 °C), 10 mmHg (147 °C)
UN-Nummer UN1274
Beilstein 1098242
Siedepunkt 97 °C
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 60,1 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 % (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-1-ol