Learn More
1-Propionylimidazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Propionylimidazole |
| CAS | 4122-52-5 |
| Summenformel | C6H8N2O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-(1-Oxopropyl)-1H-imidazole, 1-(1H-Imidazol-1-yl)-1-propanone, 1-Propionylimidazole, N-Propionylimidazole, Propionylimidazolide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2O/c1-2-6(9)8-4-3-7-5-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC-Name | 1-Imidazol-1-ylpropan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.14 |
| Formelmasse | 124.0637 |
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?