Learn More
1-Propynylmagensiumbromid, 0.5-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796275 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10796275 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10396724 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10796275 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426078000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16466-97-0 | C3H3BrMg | 143.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16466-97-0 , 109-99-9
Summenformel C3H3BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 143.27
MDL-Nummer MFCD00216588
InChI-Schlüssel YVJBCTFVENNIOV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propynylmagnesium bromide, 1-propynyl magnesium bromide, bromo prop-1-yn-1-yl magnesium, 1-propynylmagnesium bromide solution, propynylmagnesiumbromide, propynyl magnesium bromide, prop-1-ynylmagnesium bromide, prop-1-inyl magnesium bromide, prop-1-ynyl-magnesium bromide, propyn-1-yl magnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 3608069
IUPAC-Name Magnesium;Prop-1-in;Bromid
SMILES CC#C[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propynylmagnesium bromide
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 65.0°C to 67.0°C
Flammpunkt −1°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.94
Formelmasse 143.26
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propynylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.