Learn More
1-Pyrenbuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30424153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424153 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424153 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP98050010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenebutyric Acid
CAS 3443-45-6
Summenformel C20H16O2
Menge 10 g
Synonym 1-Pyrenebutanoic Acid, 1-Pyrenylbutyric Acid, 4-(1-Pyrene)butanoic Acid, 4-(1-Pyrene)butyric Acid, 4-(1-Pyrenyl)butanoic Acid, 4-(1-Pyrenyl)butyric Acid, NSC 30833, Pyrene-3-butyric Acid, gamma-(3-Pyrenyl)butyric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22)
SMILES OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-Name 4-pyren-1-ylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 288.34
Formelmasse 288.115