Learn More
1-Pyrencarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30413823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413823 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413823 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP98920010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Pyrenecarboxaldehyde
CAS 3029-19-4
Summenformel C17H10O
Menge 10 g
Synonym 1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Formylpyrene, 3-Pyrenealdehyde, 3-Pyrenecarboxaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde, NSC 30811
InChI-Formel InChI=1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC=4C=CC1=C2C34
IUPAC-Name pyren-1-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
Formelmasse 230.0732